Fontos dokumentumok
SML2247
1G244
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2S)- 2-Amino-4-[4-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-1-piperazinyl]-1-(1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-1,4-butanedione, 2-[(2S)-2-Amino-4-[4-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-1-piperazinyl]-1,4-dioxobutyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole, PTX 1210
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C[C@@H](C(N1CC(C=CC=C2)=C2C1)=O)N)N3CCN(C(C4=CC=C(F)C=C4)C5=CC=C(F)C=C5)CC3
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3