SML0496
CORM-3
Szinonimák:
Carbon monoxide releasing molecule 3, Tricarbonylchloro(glycinato)ruthenium (II)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL, clear
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Ru+2].[Cl-].NCC(=O)[O-].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/C2H5NO2.3CO.ClH.Ru/c3-1-2(4)5;3*1-2;;/h1,3H2,(H,4,5);;;;1H;/q;;;;;+2/p-2
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research