Fontos dokumentumok
SML1969
Linoleamide
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(9Z,12Z)-9,12-Octadecadienamide, Linoleic acid amide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H33NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b7-6-,10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SFIHQZFZMWZOJV-HZJYTTRNSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)