Fontos dokumentumok
90082
Erucamide
analytical standard
Szinonimák:
cis-13-Docosenoamide, Erucamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥85.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
75-85 °C
79-81 °C (lit.)
format
neat
funkcionális csoport
amide
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C22H43NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H2,23,24)/b10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAUDZVJPLUQNMU-KTKRTIGZSA-N
Általános leírás
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?