Merck
89884
Supelco
Stearamide
analytical standard
Szinonimák:
Amide C18
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)16CONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
283.49
Beilstein:
909006
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥84.0% (GC)
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
bp
250-251 °C/12 mmHg (lit.)
mp
98-102 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H2,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYRFLYHAGKPMFH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)