Fontos dokumentumok
08393
Oleamide
analytical standard
Szinonimák:
cis-9,10-Octadecenoamide, cis-9-Octadecenamide, Oleic acid amide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (TLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FATBGEAMYMYZAF-KTKRTIGZSA-N
Related Categories
Általános leírás
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
404.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
207 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?