Fontos dokumentumok
434671
N,N′-Ethylenebis(stearamide)
beads, <840 μm
About This Item
Javasolt termékek
Forma
beads
Minőségi szint
részecskeméret
<840 μm
mp
144-146 °C (lit.)
savszám
<12 mg KOH/g
oldhatóság
ketones, alcohols and aromatic solvents at their boiling points: soluble
water and most organic solvents at room temperature: insoluble
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H76N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(41)39-35-36-40-38(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3,(H,39,41)(H,40,42)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKISUIUJZGSLEV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
518.0 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
270 °C - DIN 51758
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?