SML1964
NS3728
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-[3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]-3-[4-bromo-2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]urea, Endovion, N-(3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)-N′-(4-bromo-2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl)urea, NS 3728, NS-3728
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C16H9BrF6N6O/c17-9-1-2-11(13-26-28-29-27-13)12(6-9)25-14(30)24-10-4-7(15(18,19)20)3-8(5-10)16(21,22)23/h1-6H,(H2,24,25,30)(H,26,27,28,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OQRAKHDEGGGWQO-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3