Fontos dokumentumok
XX42P0080
Millipore
Pellicon® Stainless Steel Holder
About This Item
UNSPSC kód:
23151800
eCl@ss:
32031690
material
316L stainless steel
gyártó/kereskedő neve
Pellicon®
parameter
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
H
25.4 cm (10 in.)
Hosszúság
28 cm (11 in.)
Szélesség
19 cm (7.5 in.)
súly
24 kg (52 lb)
Általános leírás
Pellicon® Stainless Steel Holder
Jogi információk
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany