440153
L-α-lysophosphatidylinositol sodium salt
>99% (HPLC), powder, GPR55 agonist, Calbiochem®
Szinonimák:
L-α-lysophosphatidylinositol Sodium Salt, Soy, L-α-lysophosphatidylinositol LPI, Lyso PI, Soy Lyso PI
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-α-lysophosphatidylinositol Sodium Salt, Soy, A potent agonist and assumed endogenous ligand of GPR55.
Minőségi szint
Teszt
>99% (HPLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](OP(OC[C@H](O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-][Na+])=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Egyéb megjegyzések
Oka, S., et al. 2007.
Biochem. Biophys. Res. Commun.362, 928.
WGK
WGK 2