Fontos dokumentumok
SML1339
AR420626
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
AR 420626, N-(2,5-Dichlorophenyl)-4-(furan-2-yl)-2-methyl-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydro-quinoline-3-carboxamide
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC(NC(C2=C(C)NC(CCCC3=O)=C3C2C4=CC=CO4)=O)=C(Cl)C=C1
InChI
1S/C21H18Cl2N2O3/c1-11-18(21(27)25-15-10-12(22)7-8-13(15)23)20(17-6-3-9-28-17)19-14(24-11)4-2-5-16(19)26/h3,6-10,20,24H,2,4-5H2,1H3,(H,25,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GGTYQECCGLBHGS-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3