Merck
605913
Sigma-Aldrich
Tamoxifen-(N,N-dimethyl-13C2)
99 atom % 13C
Szinonimák:
trans-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethyl-13C2-ethylamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C2C24H29NO
Molekulatömeg:
373.50
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
CC\C(c1ccccc1)=C(\c2ccccc2)c3ccc(OCCN([13CH3])[13CH3])cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25+/i2+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKANXQFJJICGDU-BXFRYJDKSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)