Fontos dokumentumok
SML1659
NCT-503
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(4,6-Dimethylpyridin-2-yl)-4-(4-(trifluoromethyl)benzyl)piperazine-1-carbothioamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(NC(N2CCN(CC3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)CC2)=S)=NC(C)=C1
InChI
1S/C20H23F3N4S/c1-14-11-15(2)24-18(12-14)25-19(28)27-9-7-26(8-10-27)13-16-3-5-17(6-4-16)20(21,22)23/h3-6,11-12H,7-10,13H2,1-2H3,(H,24,25,28)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJNSZIQUFLWRLH-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Javasolt termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)