1448617
USP
Moxifloxacin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Cyclopropyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
moxifloxacin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C20H21F2N3O3/c21-14-6-12-17(25(11-3-4-11)8-13(19(12)26)20(27)28)16(22)18(14)24-7-10-2-1-5-23-15(10)9-24/h6,8,10-11,15,23H,1-5,7,9H2,(H,27,28)/t10-,15+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEXQOLCYKFJAJZ-ZUZCIYMTSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Optimization of separation and determination of moxifloxacin and its related substances by RP-HPLC: Demonstrating the analytical prowess of RP-HPLC, this research utilizes Moxifloxacin Related Compound A to refine and validate methods for the precise quantification and quality control of fluoroquinolone pharmaceuticals, ensuring high standards in drug manufacturing and compliance (Djurdjevic et al., 2009).
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2