Fontos dokumentumok
SML1869
Delafloxacin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-(6-Amino-3,5-difluoro-2-pyridyl)-8-chloro-6-fluoro-7-(3-hydroxyazetidin-1-yl)-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid, ABT-492, WQ-3034
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(N(C2=NC(N)=C(F)C=C2F)C=C(C(O)=O)C3=O)C3=CC(F)=C1N4CC(O)C4
InChI
1S/C18H12ClF3N4O4/c19-12-13-7(1-9(20)14(12)25-3-6(27)4-25)15(28)8(18(29)30)5-26(13)17-11(22)2-10(21)16(23)24-17/h1-2,5-6,27H,3-4H2,(H2,23,24)(H,29,30)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYDCPNMLZGFQTM-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)