Fontos dokumentumok
SML2134
Finafloxacin
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
8-Cyano-1-cyclopropyl-6-fluoro-7-[(4aS,7aS)-hexahydropyrrolo[3,4-b][1,4]oxazin-6(2H)-yl]-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C20H19FN4O4/c21-14-5-11-17(25(10-1-2-10)7-13(19(11)26)20(27)28)12(6-22)18(14)24-8-15-16(9-24)29-4-3-23-15/h5,7,10,15-16,23H,1-4,8-9H2,(H,27,28)/t15-,16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYMHQCNFKNMJAV-HOTGVXAUSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Muta. 1B - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3