Merck
SML1547
Sigma-Aldrich
RN-9893
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(4-(4-Isopropylpiperazin-1-ylsulfonyl)phenyl)-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H23F3N4O5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
500.49
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(S(=O)(N2CCN(C(C)C)CC2)=O)C=C1)C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C21H23F3N4O5S/c1-14(2)26-9-11-27(12-10-26)34(32,33)17-6-4-16(5-7-17)25-20(29)18-8-3-15(21(22,23)24)13-19(18)28(30)31/h3-8,13-14H,9-12H2,1-2H3,(H,25,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KORKKQLDGMHNKO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
RN-9893 is a small, orally bioavailable antagonist of TRPV4 (transient receptor potential subfamily V4. It is a tri-substituted benzamide compound.
Biokémiai/fiziológiai hatások
RN-9893 is a potent and selective antagonist of the Transient Receptor Potential ion channel TRPV4. RN-9893 has IC50 values of 420 nM, 660 nM, and 320 nM for human, rat and mouse TRPV4 receptors, respectively. RN-9893 shows excellent selectivity over related TRP receptors with no inhibition of TRPV1 at a concentration of 10 μM, an IC50 >30 μM against TRPV3, an IC50 of approximately 30 μM against TRPM8, and also good selectivity using 54 binding assays against common biological targets.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Identification of orally-bioavailable antagonists of the TRPV4 ion-channel.
Wei ZL et al
BioTechnology: An Indian Journal, 25(18), 4011-4015 (2015)
TRPV4 agonists and antagonists.
Vincent F and Duncton MA
Current Topics in Medicinal Chemistry, 11(17), 2216-2226 (2011)