Fontos dokumentumok
W530574
Hydrochloric acid solution
32 wt. % in H2O, FCC
Szinonimák:
Muriatic acid, Hydrogen chloride solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Kosher
szab. megfelelőség
FCC
gőznyomás
190 mmHg ( 25 °C)
leírás
20 degrees baumé
Forma
liquid
koncentráció
32 wt. % in H2O
bp
100 °C (lit.)
sűrűség
1.161 g/mL at 25 °C
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.5%
kation nyomok
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Fe: ≤5 ppm
Hg: ≤0.1 ppm
Pb: ≤1 ppm
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
faint
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In the production of high fructose corn syrup (HFCS) during the process of converting corn starch to fructose.
- In the production of drinking water, beverages and foods. (2)
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?