Fontos dokumentumok
SML1535
DMH2
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[6-[4-[2-(4-Morpholinyl)ethoxy]phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-quinoline, VU0364849
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N1(CCOC2=CC=C(C(C=N3)=CN4C3=C(C5=CC=NC6=C5C=CC=C6)C=N4)C=C2)CCOCC1
InChI
1S/C27H25N5O2/c1-2-4-26-24(3-1)23(9-10-28-26)25-18-30-32-19-21(17-29-27(25)32)20-5-7-22(8-6-20)34-16-13-31-11-14-33-15-12-31/h1-10,17-19H,11-16H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DXLXRNZCYAYUED-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)