MABC612
Anti-Procadherin FAT1 Antibody, clone C257
clone C257, from mouse
Szinonimák:
Cadherin family member 7, Cadherin-related tumor suppressor homolog, Protein fat homolog
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
C257, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FAT1(2195)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL from a representative lot detected Procadherin FAT1 in 10 µg of FAT1 transfected MDA-MB-231 and MDA-MB-468 cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Procadherin FAT1 in C257 cell lysate. (Courtesy of Dr. R. Thorne, U of Newcastle, AU.)
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Procadherin FAT1 in 10 µg of FAT1 transfected NIH-3T3 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1