Merck
SML1528
Sigma-Aldrich
Iloperidone
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-[4-[3-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]propoxy]-3-methoxyphenyl]ethanone, Zomaril
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H27FN2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
426.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Fc1cc2[o]nc(c2cc1)C3CCN(CC3)CCCOc4c(cc(cc4)C(=O)C)OC
InChI
1S/C24H27FN2O4/c1-16(28)18-4-7-21(23(14-18)29-2)30-13-3-10-27-11-8-17(9-12-27)24-20-6-5-19(25)15-22(20)31-26-24/h4-7,14-15,17H,3,8-13H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMXHEBAFVSFQEX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Biokémiai/fiziológiai hatások
Iloperidone is an atypical antipsychotic, a combined dopamine (D2) and serotonin (5HT2) receptor antagonist.
Iloperidone is an atypical antipsychotic, a combined dopamine (D2) and serotonin (5HT2) receptor antagonist. Iloperidone targets a selective set of dopamine, serotonin and also norepinephrine receptor subtypes. Like similar atypical antipsychotics, Iloperidone has higher affinity for the 5-HT2A receptor (Ki < 10 nM) than for the D2 receptor (Ki = 10–100) nM). Iloperidone has high affinity for dopamine D3 (Ki < 10 nM) and lower affinity for other serotonin or dopamine subtypes. Unlike most atypical antipsychotics, Iloperidone also has high affinity for norepinephrine alpha1 receptors (Ki < 10 nM) which may contribute to the drug′s efficacy on mood and cognition.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)