S1697
SPD304
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
6,7-Dimethyl-3-[[methyl[2-[methyl[[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-indol-3-yl]methyl]amino]ethyl]amino]methyl]-(4H-1-Benzopyran-4-one dihydrochloride, SPD00000304
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
white
oldhatóság
H2O: >5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.CN(CCN(C)Cc1cn(-c2cccc(c2)C(F)(F)F)c3ccccc13)CC4=COc5cc(C)c(C)cc5C4=O
InChI
1S/C32H32F3N3O2.2ClH/c1-21-14-28-30(15-22(21)2)40-20-24(31(28)39)18-37(4)13-12-36(3)17-23-19-38(29-11-6-5-10-27(23)29)26-9-7-8-25(16-26)32(33,34)35;;/h5-11,14-16,19-20H,12-13,17-18H2,1-4H3;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOZMBJCYMQQACI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... TNF(7124)
mouse ... TNF(21926)
rat ... TNF(24835)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3