Fontos dokumentumok
SML1257
KU-0060648
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-Ethyl-N-[4-[2-(4-morpholinyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-8-yl]-1-dibenzothienyl]-1-piperazineacetamide, KU 0060648
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to light brown
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CN1CCN(CC)CC1)NC2=CC=C(C3=CC=CC4=C3OC(N5CCOCC5)=CC4=O)C6=C2C(C=CC=C7)=C7S6
InChI
1S/C33H34N4O4S/c1-2-35-12-14-36(15-13-35)21-29(39)34-26-11-10-23(33-31(26)25-6-3-4-9-28(25)42-33)22-7-5-8-24-27(38)20-30(41-32(22)24)37-16-18-40-19-17-37/h3-11,20H,2,12-19,21H2,1H3,(H,34,39)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AATCBLYHOUOCTO-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)