Fontos dokumentumok
SML1103
Entecavir
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-6H-purin-6-one, 2-Amino-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-hydroxymethyl-2-methylene-cyclopentyl]-3,9-dihydro-purin-6-one, BMS 200475, SQ 34,676
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D +25 to +40°, c = 0.2 in H2O
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(N([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)C3=C)C=N2)NC(N)=N1
InChI
1S/C12H15N5O3/c1-5-6(3-18)8(19)2-7(5)17-4-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20/h4,6-8,18-19H,1-3H2,(H3,13,15,16,20)/t6-,7-,8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QDGZDCVAUDNJFG-FXQIFTODSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.