Fontos dokumentumok
SML1795
Tenofovir
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(R)-9-(2-Phosphonomethoxypropyl)adenine, (R)-PMPA
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D -20 to -26°, c = 0.5 in 1 M HCl
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OP(CO[C@H](C)CN1C2=NC=NC(N)=C2N=C1)(O)=O
InChI
1S/C9H14N5O4P/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H2,10,11,12)(H2,15,16,17)/t6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SGOIRFVFHAKUTI-ZCFIWIBFSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)