Fontos dokumentumok
D5878
Digitoxin
≥92% (HPLC), powder
Szinonimák:
5β,20(22)-Cardenolide-3β,14-diol-3-(O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-[1→4]-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-[1→4]-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy, Digitoxoside, Lanatoxin
Teszt
≥92% (HPLC)
Forma
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
chloroform: soluble
SMILES string
[H][C@@]1(C[C@H](O)[C@H](O[C@@]2([H])C[C@H](O)[C@H](O[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O3)[C@@H](C)O2)[C@@H](C)O1)O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@]([H])(CC[C@]6([H])[C@]5([H])CC[C@]7(C)[C@]([H])(CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4
InChI
1S/C41H64O13/c1-20-36(46)29(42)16-34(49-20)53-38-22(3)51-35(18-31(38)44)54-37-21(2)50-33(17-30(37)43)52-25-8-11-39(4)24(15-25)6-7-28-27(39)9-12-40(5)26(10-13-41(28,40)47)23-14-32(45)48-19-23/h14,20-22,24-31,33-38,42-44,46-47H,6-13,15-19H2,1-5H3/t20-,21-,22-,24-,25+,26-,27+,28-,29+,30+,31+,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40-,41+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDJUZGPOPHTGOT-XUDUSOBPSA-N
Géninformáció
human ... ATP1A1(476) , ATP1A2(477) , ATP1A3(478) , ATP1A4(480) , ATP1B1(481) , ATP1B2(482) , ATP1B3(483) , FXYD2(486)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?