SML0585
Piclamilast
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-(Cyclopentyloxy)-N-(3,5-dichloro-4-pyridinyl)-4-methoxy-benzamide, N-(3,5-Dichloropyrid-4-yl)-3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzamide, RP 73-401, RP 73401, RPR 73401
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1cncc(c1NC(=O)c2cc(c(cc2)OC)OC3CCCC3)Cl
InChI
1S/C18H18Cl2N2O3/c1-24-15-7-6-11(8-16(15)25-12-4-2-3-5-12)18(23)22-17-13(19)9-21-10-14(17)20/h6-10,12H,2-5H2,1H3,(H,21,22,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRRUXBQSQLKHEL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.