Fontos dokumentumok
SML2221
CU-CPT9a
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Methyl-4-(7-methoxyl-4-quinolinyl)-phenol, Phenol, 4-(7-methoxy-4-quinolinyl)-2-methyl
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=CC(C2=CC=NC3=CC(OC)=CC=C23)=CC=C1O
InChI
1S/C17H15NO2/c1-11-9-12(3-6-17(11)19)14-7-8-18-16-10-13(20-2)4-5-15(14)16/h3-10,19H,1-2H3
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)