614316
TAK-242
≥98% (HPLC), solid, TLR4 inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
TLR4 Inhibitor, TAK-242, Ethyl-(6 R)-6-(N-(2-chloro-4-fluorophenyl)sulfamoyl)cyclohex-1-ene-1-carboxylate, Ethyl-(6R)-6-(N-(2-chloro-4-fluorophenyl)sulfamoyl)cyclohex-1-ene-1-carboxylate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
TLR4 Inhibitor, TAK-242, TAK-242; CAS 243984-11-4; is a cell-permeable compound that selectively binds to Cys747 of TLR4 and selectively disrupts its interaction with adaptor molecules TIRAP and TRAM.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white to yellow-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1cc(c(cc1)N[S](=O)(=O)[C@@H]2CCCC=C2C(=O)OCC)Cl
InChI
1S/C15H17ClFNO4S/c1-2-22-15(19)11-5-3-4-6-14(11)23(20,21)18-13-8-7-10(17)9-12(13)16/h5,7-9,14,18H,2-4,6H2,1H3/t14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEEIJTHMHDMWLJ-CQSZACIVSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
TLR4
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Takashima, K., et al. 2009. Br. J. Pharmacol.157, 1250.
Li, M., et al. 2006. Mol. Pharmacol.69, 1288.
Yamada, M., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 7457.
WGK
WGK 2