Fontos dokumentumok
D131
3,5-Dinitrocatechol
solid
Szinonimák:
3,5-Dinitro-1,2-benzenediol, OR-486
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
yellow
mp
168-170 °C
oldhatóság
H2O: slightly soluble 0.17 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.8 mg/mL
0.1 M HCl: slightly soluble
DMSO: soluble
aqueous buffer pH > 5: soluble
ethanol: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O6/c9-5-2-3(7(11)12)1-4(6(5)10)8(13)14/h1-2,9-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VDCDWNDTNSWDFJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... COMT(1312)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)