Fontos dokumentumok
S8951
SR11237
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[2-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-1,3-dioxolan-2-yl]-benzoic acid, BMS 188649, BMS649
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: >28 mg/mL (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(ccc12)C3(OCCO3)c4ccc(cc4)C(O)=O
InChI
1S/C24H28O4/c1-22(2)11-12-23(3,4)20-15-18(9-10-19(20)22)24(27-13-14-28-24)17-7-5-16(6-8-17)21(25)26/h5-10,15H,11-14H2,1-4H3,(H,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZZUKALQMHNSWTK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.