654255
TNF-α Antagonist
≥95% (HPLC), lyophilized, TNF-α antagonist, Calbiochem®
Szinonimák:
TNF-α Antagonist, TNF Antagonist, WP9QY, Tumor Necrosis Factor Antagonist, TNF-TNFR Signaling Inhibitor I
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
TNF-α Antagonist, The TNF-α Antagonist controls the biological activity of TNF-α.
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
oldhatóság
water: 1 mg/mL
5% acetic acid: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Szekvencia
WGK
WGK 1