Merck
SML0681
Sigma-Aldrich
Febrifugine dihydrochloride
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
3-[3-[(2R,3S)-3-Hydroxy-2-piperidinyl]-2-oxopropyl]-4(3H)-quinazolinone dihydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H19N3O3 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
374.26
UNSPSC kód:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D 10 to 15°, c = 1 in H2O
tárolási körülmény
desiccated
szín
off-white to gray-brown
oldhatóság
H2O: 15 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1C2=CC=CC=C2N=CN1CC(C[C@@H]3[C@@H](O)CCCC3)=O.C
InChI
1S/C17H20N2O3.CH4/c20-13(9-12-5-1-4-8-16(12)21)10-19-11-18-15-7-3-2-6-14(15)17(19)22;/h2-3,6-7,11-12,16,21H,1,4-5,8-10H2;1H4/t12-,16+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNTOTCUGCWLHEZ-KKJWGQAZSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Febrifugine dihydrochloride exhibits strong antimalarial activity against Plasmodium falciparum, the most insidious malaria causative agent. The adverse effects of febrifugine include diarrhoea, vomiting and liver toxicity.
Febrifugine is an antimalarial, the active component of the Chinese herb Chang Shan. Recent studies indicate that its mechanism of action is as an inhibitor of prolyl-transfer RNA synthetase (ProRS).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
The chemistry and biology of febrifugine and halofuginone.
McLaughlin N P, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 22(7), 1993-2004 (2014)
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.