Merck
Y0001093
Vedaprofen
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-2-(4-Cyclohexylnaphthalen-1-yl)propionic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H22O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
282.38
Beilstein:
5568831
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
vedaprofen
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc(C2CCCCC2)c3ccccc13
InChI
1S/C19H22O2/c1-13(19(20)21)15-11-12-16(14-7-3-2-4-8-14)18-10-6-5-9-17(15)18/h5-6,9-14H,2-4,7-8H2,1H3,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZUGVMQFWFVFBX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Vedaprofen EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)