Fontos dokumentumok
1339178
USP
Indinavir
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Indinavir monohydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H47N5O4 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
631.80
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
indinavir
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
N4([C@@H](CN(CC4)Cc5cnccc5)C(=O)NC(C)(C)C)C[C@@H](O)C[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H]1[C@@H](Cc2c1cccc2)O.O
InChI
1S/C36H47N5O4.H2O/c1-36(2,3)39-35(45)31-24-40(22-26-12-9-15-37-21-26)16-17-41(31)23-29(42)19-28(18-25-10-5-4-6-11-25)34(44)38-33-30-14-8-7-13-27(30)20-32(33)43;/h4-15,21,28-29,31-33,42-43H,16-20,22-24H2,1-3H3,(H,38,44)(H,39,45);1H2/t28-,29+,31+,32-,33+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTYSXGHMTNTKFH-BDEHJDMKSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Indinavir USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Indinavir Sulfate
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)