Fontos dokumentumok
SML0404
6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
6,8-Bis[(phenylmethyl)thio-octanoic acid, CPI-613
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCC(CCSCc1ccccc1)SCc2ccccc2
InChI
1S/C22H28O2S2/c23-22(24)14-8-7-13-21(26-18-20-11-5-2-6-12-20)15-16-25-17-19-9-3-1-4-10-19/h1-6,9-12,21H,7-8,13-18H2,(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZYRLHJIMTROTBO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to study its effects on neurite outgrowth in primary mouse dorsal root ganglia cells
- to induce α-smooth muscle actin (αSMA) and pro-collagen I expression and to assess PDH enzyme activity in whole-cell lysates
- to validate basal respiration in tissue respirometry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)