Fontos dokumentumok
A6390
β-D-Allose
rare aldohexose sugar
Szinonimák:
β-D-Allopyranose
Teszt
≥98% (HPLC)
≥98% (TLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D 12.00 to 16.00 °, c = 45.00-55.00 mg/mL in water
technika/technikák
HPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
szennyeződések
<2.00% water (Karl Fischer)
szín
white to yellow cast
oldhatóság
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4-,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-QZABAPFNSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3