Fontos dokumentumok
SML1220
Doripenem hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[[(Aminosulfonyl)amino]methyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC[C@H]1NC[C@H](C1)SC2=C(N3[C@H]([C@H]2C)[C@H](C3=O)[C@H](O)C)C(=O)O)N.O
InChI
1S/C15H24N4O6S2.H2O/c1-6-11-10(7(2)20)14(21)19(11)12(15(22)23)13(6)26-9-3-8(17-5-9)4-18-27(16,24)25;/h6-11,17-18,20H,3-5H2,1-2H3,(H,22,23)(H2,16,24,25);1H2/t6-,7-,8+,9+,10-,11-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTUBEBXBDGKBTJ-WGLOMNHJSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.