Merck
PHL84796
Lactucopicrin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H22O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
410.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C23H22O7/c1-11-7-17(29-18(27)8-13-3-5-15(25)6-4-13)20-12(2)23(28)30-22(20)21-14(10-24)9-16(26)19(11)21/h3-6,9,17,20-22,24-25H,2,7-8,10H2,1H3/t17-,20+,21-,22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMVSOHBRAQTGQI-XGARDCMYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Alkalmazás
<ul>
<li><strong>Lactucopicrin and Anticancer Properties:</strong> A study evaluated 3,4-Dihydro-lactucin, closely related to Lactucopicrin, for its apoptotic potential and molecular docking, showing significant anticancer properties, particularly in inhibiting cancer cell growth, which can be pivotal for developing new cancer therapies (Taechowisan et al., 2024).</li>
<li><strong>Lactucopicrin in Neuropharmacology:</strong> It is used as an anti-inflammatory and as a neuroprotective agent (Aacute;vila-Glvez et al., 2023).</li>
</ul>
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)