Fontos dokumentumok
32138
Doripenem monohydrate
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
(4R,5S,6S)-6-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-3-[(3S,5S)-5-[(sulfamoylamino)methyl]pyrrolidin-3-yl]sulfanyl-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
veterinary
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].NS(NC[C@H](C1)NC[C@H]1SC2=C(C(O)=O)N3C([C@]([H])([C@H](O)C)[C@@]3([H])[C@H]2C)=O)(=O)=O
InChI
1S/C15H24N4O6S2.H2O/c1-6-11-10(7(2)20)14(21)19(11)12(15(22)23)13(6)26-9-3-8(17-5-9)4-18-27(16,24)25;/h6-11,17-18,20H,3-5H2,1-2H3,(H,22,23)(H2,16,24,25);1H2/t6-,7-,8+,9+,10-,11-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTUBEBXBDGKBTJ-WGLOMNHJSA-N
Alkalmazás
- Bovine muscle by liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Bulk drug and formulations by high performance thin layer chromatography (HPTLC).
- Medicinal products by capillary electrophoresis coupled to ultraviolet (UV) detector as well as micellar electrokinetic chromatography (MEKC) with UV detection.
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)