Fontos dokumentumok
SML0177
AUDA
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
12-[[(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylamino)carbonyl]amino]-dodecanoic acid
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCNC(=O)NC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C23H40N2O3/c26-21(27)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-24-22(28)25-23-15-18-12-19(16-23)14-20(13-18)17-23/h18-20H,1-17H2,(H,26,27)(H2,24,25,28)/t18-,19+,20-,23-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLGSEOAVLVTJDH-UKBVAGSOSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)