Merck
PZ0156
Sigma-Aldrich
UK-383,367
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(βR)-3-(Aminocarbonyl)-β-(3-cyclohexylpropyl)-N-hydroxy-1,2,4-oxadiazole-5-propanamide, 5-{(1R)-4-Cyclohexyl-1-[2-(hydroxyamino)-2-oxoethyl]butyl}-1,2,4-oxadiazole-3-carboxamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H24N4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
324.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41121800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D ≥15°, c = 0.5 in methanol
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: >30 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
NC(=O)c1noc(n1)[C@H](CCCC2CCCCC2)CC(=O)NO
InChI
1S/C15H24N4O4/c16-13(21)14-17-15(23-19-14)11(9-12(20)18-22)8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h10-11,22H,1-9H2,(H2,16,21)(H,18,20)/t11-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARJCBSRIPGJMAD-LLVKDONJSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
UK-383,367 is a procollagen C-proteinase (PCP) inhibitor.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yael Eshed-Eisenbach et al.
Neuron, 106(5), 806-815 (2020-03-27)
During development of the peripheral nervous system (PNS), Schwann-cell-secreted gliomedin induces the clustering of Na+ channels at the edges of each myelin segment to form nodes of Ranvier. Here we show that bone morphogenetic protein-1 (BMP1)/Tolloid (TLD)-like proteinases confine Na+