Fontos dokumentumok
SML1689
Eupatilin
from (Isolated from Artemisia sp.), ≥98% (HPLC), powder, lipophilic flavonoid
Szinonimák:
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,7-dihydroxy-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3′,4′,6-trimethoxyflavone, NSC 122413
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Eupatilin, ≥98% (HPLC)
biológiai forrás
(Isolated from Artemisia sp.)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)OC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C31
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-12-5-4-9(6-14(12)23-2)13-7-10(19)16-15(25-13)8-11(20)18(24-3)17(16)21/h4-8,20-21H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DRRWBCNQOKKKOL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)