Fontos dokumentumok
SML0141
Trilostane
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(4α,5α,17β)-3,17-dihydroxy-4,5-epoxyandrost-2-ene-2-carbonitrile
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥17 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@@]45O[C@@H]4C(O)=C(C[C@]35C)C#N)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C20H27NO3/c1-18-7-6-14-12(13(18)3-4-15(18)22)5-8-20-17(24-20)16(23)11(10-21)9-19(14,20)2/h12-15,17,22-23H,3-9H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15-,17+,18-,19+,20+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVJXBPDAXMEYOA-CXANFOAXSA-N
Géninformáció
human ... HSD3B2(3284)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.