Fontos dokumentumok
SML0097
Nevirapine
Szinonimák:
11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-6H-dipyrido[3,2-b:2′,3′-e][1,4]diazepin-6-one
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥22 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC1=CC=NC2=C1NC(C(C=CC=N3)=C3N2C4CC4)=O
InChI
1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQDJXKOVJZTUJA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2