Fontos dokumentumok
SML0096
Cinnabarinic Acid
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-amino-3-oxo-3H-phenoxazine-1,9-dicarboxylic acid, Cinnabaric acid
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
red to very dark red
oldhatóság
DMSO: ≥4 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC1=C(C(O)=O)C2=Nc3c(OC2=CC1=O)cccc3C(O)=O
InChI
1S/C14H8N2O6/c15-10-6(17)4-8-12(9(10)14(20)21)16-11-5(13(18)19)2-1-3-7(11)22-8/h1-4H,15H2,(H,18,19)(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSBKJYLVDRVPTK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cinnabarinic acid (CA) connects between initiation of the kynurenine pathway and immune tolerance that is used to prevent neuroinflammation.
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.