554328
Resveratrol, Triacetyl
A cell-permeable triacetate resveratrol prodrug that is easily converted to resveratrol by esterase activity and exhibits similar bioactivity as resveratrol in cell cultures.
Szinonimák:
Resveratrol, Triacetyl, trans-3,5,4ʹ-Triacetylstilbene, 3,5,4ʹ-Tri-O-acetylresveratrol
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O(c1cc(cc(c1)\C=C\c2ccc(cc2)OC(=O)C)OC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C20H18O6/c1-13(21)24-18-8-6-16(7-9-18)4-5-17-10-19(25-14(2)22)12-20(11-17)26-15(3)23/h4-12H,1-3H3/b5-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PDAYUJSOJIMKIS-SNAWJCMRSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Hsieh, T.C., et al. 2011. Int. J. Cancer129, 2732.
WGK
WGK 3