Fontos dokumentumok
SML2192
A-485
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(4-fluorobenzyl)-2-((R)-5-(3-methylureido)-2′,4′-dioxo-2,3-dihydrospiro[indene-1,5′-ozazolidine]-3′-7 yl)-N-((S)-1,1,1-trifluoropropan-2-yl)acetamide, Spiro[1H-indene-1,5′-oxazolidine]-3′-acetamide, N-[(4-fluorophenyl)methyl]-2,3-dihydro-5-[[(methylamino)carbonyl]amino]-2′,4′-dioxo-N-[(1S)-2,2,2-trifluoro-1-methylethyl]-, (1R)-
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D +40 to +50°, c = 0.5 in methanol
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CNC(NC1=CC=C2C(CC[C@]23C(N(CC(N(CC4=CC=C(F)C=C4)[C@@H](C)C(F)(F)F)=O)C(O3)=O)=O)=C1)=O
InChI
1S/C25H24F4N4O5/c1-14(25(27,28)29)32(12-15-3-5-17(26)6-4-15)20(34)13-33-21(35)24(38-23(33)37)10-9-16-11-18(7-8-19(16)24)31-22(36)30-2/h3-8,11,14H,9-10,12-13H2,1-2H3,(H2,30,31,36)/t14-,24+/m0/s1
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)