Fontos dokumentumok
SMB01082
Licochalcone C
≥90% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
(E)-3-[4-hydroxy-2-methoxy-3-(3-methylbut-2-enyl)phenyl]-1-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one, 4,4′-Dihydroxy-2-methoxy-3-prenylchalcone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Teszt
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
molekulatömeg
338.4
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C21H22O4/c1-14(2)4-11-18-20(24)13-8-16(21(18)25-3)7-12-19(23)15-5-9-17(22)10-6-15/h4-10,12-13,22,24H,11H2,1-3H3/b12-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBDNTJSRHDSPSR-KPKJPENVSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3