Fontos dokumentumok
SMB01050
Licochalcone B
≥85% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
(E)-3-(3,4-dihydroxy-2-methoxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one, 3,4,4′-trihydroxy-2-methoxychalcone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Teszt
≥85% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
molekulatömeg
286.28
oldhatóság
water: slightly soluble
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O(C)c1c(c(ccc1\C=C\C(=O)c2ccc(cc2)O)O)O
InChI
1S/C16H14O5/c1-21-16-11(5-9-14(19)15(16)20)4-8-13(18)10-2-6-12(17)7-3-10/h2-9,17,19-20H,1H3/b8-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DRDRYGIIYOPBBZ-XBXARRHUSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)